Przejdź do
T7684
Transaminase, broad-range bacterial
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥5 units/mg solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥5 units/mg solid
Recombinant:
expressed in E. coli
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥5 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
General description
Increased transaminase activity alters the rate at which precursors of protein are interchanged with carbohydrate intermediates.
Application
Transaminase has been used in a study to assess the effect of ischemic preconditioning on pathophysiologic alterations of hemodynamic, biochemical and inflammatory parameters observed during intra-abdominal hypertension. Transaminase levels have also been used in a study to investigate the use of hydrogen-1 MR spectroscopy for measurement and diagnosis of hepatic steatosis.
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate buffer salts
Other Notes
One unit will produce 1.0 μmole of oxaloacetate from L-aspartate during the transamination of 2-ketoglutarate per min at pH 7.0 at 25 °C in the presence of pyridoxal phosphate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMAD454KG2751MAK467
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥5 units/mg solid
description
ERM®, certified reference material
description
Type I, ammonium sulfate suspension, 200-500 units/mg protein
description
sufficient for 100 colorimetric tests
specific activity
≥5 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
200-500 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
-
form
ammonium sulfate suspension
form
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)