Przejdź do
T8637
Thiamine monophosphate chloride dihydrate
Synonim(y):
Aneurine monophosphate chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18ClN4O4PS · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.82
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-536-9
Beilstein/REAXYS Number:
3844977
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
190 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
InChI key
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiamine monophosphate chloride dihydrate has been used as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify thiamine in plant exudates and to evaluate its purity.
Biochem/physiol Actions
Thiamine monophosphate (TMP) is used as a substrate of thiamine-phosphate kinase (EC 2.7.4.16) and a precursor of thiamine pyrophosphate (TPP). TPP is a coenzyme involved in the catabolism of sugars and amino acids. TMP acts as an intermediate in the hydrolysis of thiamine pyrophosphate to thiamine.
Thiamine monophosphate (TMP) is used as a substrate of thiamine-phosphate kinase (EC 2.7.4.16) and a precursor of thiamine pyrophosphate (TPP). TPP is a coenzyme involved in the catabolism of sugars and amino acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T46251656002Y0001749
description
-
description
reagent grade, ≥99% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)