Przejdź do
T9455
TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate
Synonim(y):
HRP substrate, TMB, detection reagent, detection substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate is a ready-to-use solution containing 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) in a mildly acidic buffer. TMB is a substrate for horseradish peroxidase. The substrate system will react with sites on the membrane containing peroxidase, producing an insoluble permanent dark blue reaction product. To stop the reaction, rinse the membrane with reagent quality water. This substrate is not recommended for microwell or immunohistochemical applications.
Application
TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate has been used as a colorimetric substrate for horseradish peroxidase (HRP) in an electrochemical enzymatic sandwich assay for the detection of interleukin-6 (IL-6) in biological fluids.
Physical form
Ready-to-use.
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RABTMB3ES00169048
description
-
description
-
description
500 ml TMB/E Single Reagent, Blue color, Horseradish Peroxidase Substrate (soluble) for ELISA.
description
-
technique(s)
immunodetection: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solution
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. The webpage states it produces a deep blue/purple product with HRP, and the unreacted substrate should be pale yellow to pink. Our professor wants to know the components causing this purple color. Could you please look into this for us? Thank you.
    1 answer
    1. TMB is a chromogenic substrate for horseradish peroxidase (HRP). The complete formulation of this product is considered proprietary. However, the color change to blue/purple is due to the oxidation of the TMB substrate, which is catalyzed by peroxidase.