Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
800 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41161502
Manufacturer/tradename:
Nunc 236366
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 800 ea
6100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
case of 800 ea
manufacturer/tradename
Nunc 236366
General description
Taśmy uszczelniające Nunc firmy Thermo Scientific minimalizują parowanie i chronią próbki przed zanieczyszczeniem i rozlaniem. Te samoprzylepne uszczelki są idealne do wszystkich zastosowań związanych z testami. Produkty Nunc Life Science oferują niezawodność i powtarzalne wyniki, a także są wspierane przez wiodące w branży standardy jakości i certyfikaty.
Features and Benefits
- Adhesive seals effectively seal all microplate formats.
- Pressure sensitive adhesive is not tacky to touch, but forms a strong bond to the plate upon application of pressure.
- Working temperature -40°C to +120°C
- Sterile.
- Not autoclavable.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description polyester acrylate, non-sterile, case of 800 ea | description polyethylene silicone, non-sterile, case of 100 ea | description aluminum acrylate, non-sterile, case of 100 ea | description (Polyester), non-sterile, case of 1000 ea |
| manufacturer/tradename Nunc 236366 | manufacturer/tradename Nunc 235306 | manufacturer/tradename Nunc 232699 | manufacturer/tradename Nunc 236707 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| packaging case of 800 ea | packaging case of 100 ea | packaging case of 100 ea | packaging case of 1000 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?