Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 71,90 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32039090
71,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D buffer pH 5.5 is a component of the TrueGel3D Hydrogel system. The TrueGel3D buffer with pH 5.5 is recommended for fast gelling hydrogels, because the acidic pH (lower pH) slows down the formation of a gel allowing homogenous mixing of polymer and crosslinker before it solidify. However, in conjugation with TrueGel3D buffer pH 7.2, buffer with intermediate strengths can be prepared to modulate gelation kinetics. Both buffer systems (TRUEA and TRUEB) have pH indicator (phenol red) and strong buffering capacity to ensure a stable pH.
Application
TrueGel3D buffers with pH 5.5 and 7.2 is used to modulate gelation kinetics
Preparation Note
TRUEA-1VL contains TrueGel3D buffer pH 5.5, 10X concentrated
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 600 μl solution, 10X concentrated | description 600 μl solution, 10X concentrated | description Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery | description Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?