Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 71,90 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
71,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Bufor TrueGel3D o pH 7,2 jest składnikiem systemu TrueGel3D Hydrogel. Bufor TrueGel3D o pH 7,2 jest zalecany dla wolno żelujących hydrożeli, aby zapewnić homeostatyczne środowisko dla komórek. Jednak w połączeniu z buforem TrueGel3D o pH 5,5 można przygotować bufor o pośredniej sile, aby modulować kinetykę żelowania. Oba systemy buforowe (TRUEA i TRUEB) mają wskaźnik pH (czerwień fenolowa) i silną zdolność buforowania, aby zapewnić stabilne pH.
Application
Bufory TrueGel3D o pH 5,5 i 7,2 są używane do modulowania kinetyki żelowania
Preparation Note
TRUEB-1VL zawiera bufor TrueGel3D o pH 7,2, 10-krotnie stężony
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 600 μl solution, 10X concentrated | description 600 μl solution, 10X concentrated | description CD cell-degradable crosslinker and RGD peptide | description SLO-PVA, CD cell-degradable crosslinker |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?