Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
600 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352207
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
CD cell-degradable crosslinker is comprised of conjugated peptide along with polyethylene glycol and thiol (SH) groups. The thiol groups form stable thioether bond with thiol-reactive groups of the polymers (Mal-PVA, Mal-Dextran, SG-PVA and SG-Dextran) and results in a stable hydrogel.
The conjugated peptide has matrix metalloprotease (MMP)-cleavage sites (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9) to locally degrade the polymer network. It allows cells to spread and migrate within the gel if they express the indicated MMPs.
The conjugated peptide has matrix metalloprotease (MMP)-cleavage sites (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9) to locally degrade the polymer network. It allows cells to spread and migrate within the gel if they express the indicated MMPs.
Application
TRUECD is used to crosslink PVA and dextran polymers to generate cell-degradable hydrogel
Features and Benefits
MMP degradable
Other Notes
TRUECD contains CD cell-degradable crosslinker lyophilized and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of CD cell-degradable crosslinker to air
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description CD cell-degradable crosslinker | description PEG non cell-degradable crosslinker | description CD cell-degradable crosslinker and RGD peptide | description SLO-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Crosslinker
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?