Przejdź do
TRUEENZ
TrueGel3D Enzymatic Cell Recovery Solution
solution, 500 μl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
95,60 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32040503
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
95,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is extracted from Chaetomium gracile, which cleave glycosidic bonds of dextran polymers. It is used to dissolve dextran polymer to recover chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Application
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is used to dissolve dextran-based hydrogels to recover cells for post-culture analysis
Other Notes
TRUEENZ-500UL contains TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (dextranase)
Disclaimer
Avoid loss of enzymatic activity by storing at -70°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TRUEDEXSTRUEDEXFTRUERGD
description
solution, 500 μl
description
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
description
Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery
description
Integrin Adhesion Peptide
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)