Przejdź do
U1752
Uridine 5′-monophosphate
≥98%, natural (organic), powder
Synonim(y):
U 5′-P, UMP, Uridylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-408-0
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98%
Biological source:
natural (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine 5′-monophosphate, ≥98%
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)
InChI key
DJJCXFVJDGTHFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Uridine 5′-monophosphate acts as a precursor for all pyrimidine nucleotides.
Application
Uridine 5′-monophosphate has been used as a component in isotonic E3 medium for isotonic reconstitution experiments to study its effects on the basal cell response or epithelial cell migration to the wound in the isotonic medium.
Biochem/physiol Actions
Uridine 5′-monophosphate (UMP) is a nucleotide monomer in RNA. It contains the nucleobase uracil along with the ribose sugar and a phosphate group. UMP dietary supplementation enhances neurotransmitter release and neurite outgrowth and also promotes membrane phosphatide production in adult rats. Oral supplementation of DHA, co-administered with UMP, in adult gerbils shows an increase in dendritic spines and neuronal membrane synthesis. It suggests a strategy for the treatment of cognitive disorders resulting from synapse loss.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U6375O1376C1006
description
≥98%
description
≥99%
description
≥99% (HPLC), powder
description
Sigma Grade, ≥99%, crystalline
biological source
natural (organic)
biological source
(chemical)
biological source
-
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
400, 200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)