This product is intended for use as a molecular weight marker in electrophoresis. The activity is not determined. Please see the link below to review other Urease products that offer a unit activity:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/ureasefromcanavaliaensiformisjackbean123459002135
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
solid
mol wt
hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa
contains
~20% dithiothreitol
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
storage temp.
−20°C
General description
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid | description Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid | description Type III, glycerol solution, 500-800 units/mL |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source Canavalia ensiformis |
| suitability suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE) | suitability - | suitability - | suitability - |
| form solid | form powder | form powder | form glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa | mol wt ~544620 Da | mol wt ~544620 Da | mol wt ~544620 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Do you know the activity in U/mg of this urease preparation?