Przejdź do
V1007
Vanderzant vitamin mixture for insects
Animal-component free, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Insect Vitamin Mixture, Vanderzant Vitamin Mix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
light orange
storage temp.
2-8°C
Application
Vanderzant vitamin mixture for insects has been used in:
  • the modified Lygus sp. diet for rearing Nezara viridula
  • artificial diets to analyze the preference and developmental performance of Drosophila suzukii
  • chemically defined diets to study the influence of diet and environment on the gut microbial community of field crickets
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0063929409809608
description
Animal-component free, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
Ready-made microbiology growth media supplement
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
light orange
color
-
color
-
color
white to off-white
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)