Przejdź do
V1131
trans-Vaccenic acid
≥99% (capillary GC)
Synonim(y):
11-trans-Octadecenoic acid, trans-11-Octadecenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
211-758-9
MDL number:
888,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+
InChI key
UWHZIFQPPBDJPM-BQYQJAHWSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V1381CRM46904CRM46905
description
≥99% (capillary GC)
description
≥99% (capillary GC), liquid
description
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
description
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Once the ampule is opened how to seal it , can i store the remaining contents in another amber glass bottle and prepare stock and working concentrtion in room temperature ? or ony under inert gas? it should be opened. Also what are the solvents?
    1 answer
    1. The ampule cannot be resealed after opening. The contents may be transferred to a tightly closed amber glass vial. This product is light- and oxidation-sensitive and should be handled and stored under an inert gas (e.g., nitrogen or argon) at -20 °C. Room-temperature storage is not recommended for either the solid form or prepared stock solutions. Stock and working solutions can be prepared at room temperature, but should be aliquoted and stored frozen under inert atmosphere to maintain stability. The solubility and solution stability of this material hasve not been determined. Other sources indicate that stock solutions may be prepared in chloroform at ~50 mg/mL or DMSO at 100 mg/mL. Other solvents such as ethanol and methanol are also cited in various literature. Stock solutions may be stored in working aliquots at -20 °C under argon or nitrogen for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.