Przejdź do
V1381
Methyl trans-vaccenate
≥99% (capillary GC), liquid
Synonim(y):
trans-11-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl trans-11-octadecenoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
228-251-3
MDL number:
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
InChI key
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V1131173282PHL80350
description
≥99% (capillary GC), liquid
description
≥99% (capillary GC)
description
99%
description
phyproof® Reference Substance
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
ester, phenyl
functional group
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl trans-vaccenate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)