Przejdź do
W1895
WAY-100135
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-phenyl-N-tert-butyl-propanamide dihydrochloride;, N-tert-Butyl-3-(4-(2-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl) -2-phenylpropanamide dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33N3O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33N3O2.2ClH/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4;;/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28);2*1H
InChI key
VJGZNBYDSDEOED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WAY-100135 is a potent, selective 5-HT1A receptor antagonist (IC50 = 15 nM). It is selective over 5-HT1B, 1C, 2,α1, α2 and D2 receptors (IC50 > 1000 nM).
WAY-100135 is a potent, selective 5-HT1A receptor antagonist (IC50 = 15 nM). Selective over 5-HT1B,1C,2, α1, α2 and D2 receptors (IC50 > 1000 nM).
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9498SML0081I2909
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~24 mg/mL
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to tan
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)