Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
IROA Technologies
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
TruQuant IQQ to wysokiej jakości system kwantyfikacji do jednoczesnego wykonywania dokładnych pomiarów biologicznych kilkuset substancji biochemicznych w niewielkich ilościach próbek biologicznych. Osiąga się to poprzez (1) wstrzyknięcie złożonego wzorca wewnętrznego (WORKFLOW-A) do próbki biologicznej w celu a) ilościowego oznaczenia wszystkich substancji biochemicznych w próbce w stosunku do ich odpowiedników we wzorcu wewnętrznym, b) korekcji supresji każdego związku i c) normalizacji wariancji między próbkami; oraz (2) wstrzykiwanie tego samego dobrze scharakteryzowanego długoterminowego wzorca referencyjnego (WORKFLOW-B) w celu utworzenia codziennej biblioteki czasów retencji (RT) wszystkich związków, które można znaleźć we wzorcu wewnętrznym w celu powtarzalnej identyfikacji oraz do codziennych pomiarów (QA/QC) w celu zapewnienia powtarzalnej wydajności urządzenia. System jest całkowicie zautomatyzowany przy użyciu oprogramowania IROA ClusterFinder™.
IROA TruQuant IQQ Workflow Kit zawiera materiały i narzędzia do analizy 90 próbek eksperymentalnych. Zestaw jest przeznaczony do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas.
IROA TruQuant IQQ Workflow Kit zawiera materiały i narzędzia do analizy 90 próbek eksperymentalnych. Zestaw jest przeznaczony do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas.
Features and Benefits
Identyfikacja: Pewność w identyfikacji powszechnych i nowych metabolitów
Kwantyfikacja: Kompleksowa korekta zmienności analitycznej i biologicznej dla wszystkich analitów
Kontrola jakości: Wygodne i zautomatyzowane narzędzia zapewniające powtarzalność w ramach badań i między badaniami
Kwantyfikacja: Kompleksowa korekta zmienności analitycznej i biologicznej dla wszystkich analitów
Kontrola jakości: Wygodne i zautomatyzowane narzędzia zapewniające powtarzalność w ramach badań i między badaniami
- Jednoczesna identyfikacja metabolitów, oznaczanie ilościowe i kontrola jakości platformy
- Dokładna identyfikacja wzoru związku dla samego MS; pełna identyfikacja z dodatkiem SWATH lub IM
- Wzorce IROA odróżniają piki pochodzenia biologicznego od artefaktowych pików umożliwiając usunięcie fałszywych danych.
- Fragmenty oparte na IROA mają wzór stosunku IROA ich pików macierzystych i mogą być identyfikowane jako takie przy użyciu modułu "korelacji pików" ClusterFinder™.
- Wskaźnik retencji w próbce umożliwia precyzyjne śledzenie "nieznanych" fragmentów.
- Pomiary z korekcją tłumienia dla znacznie lepszej kwantyfikacji
- Normalizuje próbki eksperymentalne (z korekcją tłumienia), aby przezwyciężyć codzienne różnice między instrumentami.
- OprogramowanieClusterFinder™ tworzy biblioteki, identyfikuje/ilościuje związki i normalizuje dane
- Zapewnia wysoki poziom kontroli jakości w celu uzyskania dokładnych i powtarzalnych wyników
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Pakiet oprogramowania ClusterFinder™ jest dystrybuowany wraz z zestawem IROA TruQuant IQQ i jest do niego dostosowany. Dostarczany jest podręcznik użytkownika i instrukcje wideo.
Aby pobrać pakiet oprogramowania, kliknij tutaj - Oprogramowanie ClusterFinder.
Link do filmów ClusterFinder™ poniżej:
Aby uzyskać dostęp do arkusza kalkulacyjnego MS Calculator Cascade, kliknij poniższy link:
MS Calculator.
Aby pobrać pakiet oprogramowania, kliknij tutaj - Oprogramowanie ClusterFinder.
Link do filmów ClusterFinder™ poniżej:
- IROA Peaks Basics.
- Przegląd procesu CF
- Inicjacja procesu CF
- CF Nowy projekt i dodawanie danych
- CF Unbiased Search for IROA peaks.
- Biblioteki i metody CF
- CF BinTree - pojemniki są wyświetlane jako drzewo
- CF Curation 1: Untargeted - jakość pików
- CF Curation 2: Cascade
Aby uzyskać dostęp do arkusza kalkulacyjnego MS Calculator Cascade, kliknij poniższy link:
MS Calculator.
Legal Information
ClusterFinder is a trademark of IROA Technologies LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Supplied by IROA Technologies | description IROA-IS, Internal Standard | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description powder |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) lipidomics | application(s) - | application(s) microbiology |
| manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −70°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?