Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2760,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
apparent mol wt 367.2
packaging
vial of 2 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)NC(=O)Nc34
InChI
1S/C10H11N4O8P/c15-5-6-3(1-20-23(18,19)22-6)21-9(5)14-2-11-4-7(14)12-10(17)13-8(4)16/h2-3,5-6,9,15H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,16,17)
InChI key
AAUQFLOPCIXUSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description Important intracellular second messenger implicated in the action of nitric oxide in many cell types. | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt apparent mol wt 367.2 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| packaging vial of 2 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?