Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 914,00 zł 776,90 zł |
Informacje o tej pozycji
776,90 zł
Cena katalogowa914,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
XCT790, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1OCc2ccc(cc2C(F)(F)F)C(F)(F)F)\C=C(/C#N)C(=O)Nc3nnc(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H13F9N4O3S/c1-38-17-7-11(6-13(9-33)18(37)34-20-36-35-19(40-20)23(30,31)32)2-5-16(17)39-10-12-3-4-14(21(24,25)26)8-15(12)22(27,28)29/h2-8H,10H2,1H3,(H,34,36,37)/b13-6+
InChI key
HQFNFOOGGLSBBT-AWNIVKPZSA-N
Application
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist in C2C12 myotubes
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist to elucidate decidualization functionality of ERRα in endometrial embryonic stem cells
- as an autophagy inducer in human neuroblastoma SH-SY5Y and HeLa cell lines.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description from rabbit |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 22 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| color yellow | color - | color white to beige | color - |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?