Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060306
Packaging:
pkg of 30 ea
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
fits 10ml - 50ml tubes
packaging
pkg of 30 ea
manufacturer/tradename
IBI ACCRLRN30
General description
W zestawie znajduje się 10 o-ringów na probówki o pojemności 10 ml, 10 o-ringów na probówki o pojemności 15 ml i 10 o-ringów na probówki o pojemności 50 ml. O-ringi nasuwa się na probówki i wyrównuje je w celu przetoczenia na rolce niskoprofilowej IBI.
Zestaw o-ringów do probówek jest dołączany do każdej zakupionej nowej rolki niskoprofilowej.
Zestaw o-ringów do probówek jest dołączany do każdej zakupionej nowej rolki niskoprofilowej.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Lab Start-Up Kit | description extra roller | description - |
| packaging pkg of 30 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| feature fits 10ml - 50ml tubes | feature Includes Five Replacement Rollers (Z367737) and bag of assorted o-rings | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename IBI ACCRLRN30 | manufacturer/tradename IBI ROLLS0001 | manufacturer/tradename IBI ACCRLSR10 | manufacturer/tradename IBI ACCRL0002 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?