Przejdź do
Z744707
Filter Holder System
screen material fritted glass, volume 300 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
feature
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6168-0001
maximum volume
350 mL
volume
300 mL
General description
The filtration filter holder system kit can be used in general and biological applications.
Features and Benefits
  • Effective Filtration Area: 9.6 cm2 using 47 mm diam. Filter, prefilter diam.: 35 mm (not included)
  • Max. Capacity: 350 mL (300 mL Funnel)
  • Sterilization: Autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filter Holder System
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)