Merck
509450
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
50F-LL-GT, volume 50 μL, needle size (not included)
Synonim(y):
SYRINGE SGE 50UL, LUER LOCK
Wybierz wielkość
1 EA
365,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock, 50F-LL-GT, volume 50 μL, needle size (not included)
material
glass syringe
needle size
(not included)
feature
Fixed Luer Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 004230
volume
50 μL
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
50948521532509515
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
glass syringe
material
glass syringe
material
glass syringe
material
glass syringe
volume
50 μL
volume
500 μL
volume
50 mL
volume
25 mL
manufacturer/tradename
SGE 004230
manufacturer/tradename
SGE 007230
manufacturer/tradename
SGE 009660
manufacturer/tradename
SGE 009462
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
feature
Fixed Luer Lock
feature
Fixed Luer Lock
feature
needle type Luer lock
feature
needle type Luer lock
General description
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 50F-LL-GT (volume 50 μL)
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)