Merck
53541-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
3780,00 zł
3780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ascentis® Express 90 Å PAH, kolumna HPLC 2,7 μm, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.9% Carbon loading
Parametry
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
53513-U53550-U53532-U
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
2.7 μm
particle size
2.7 μm
particle size
2.7 μm
particle size
2.7 μm
matrix active group
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
matrix active group
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
matrix active group
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
matrix active group
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
pore size
90 Å pore size
pore size
90 Å pore size
pore size
90 Å pore size
pore size
90 Å pore size
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform, superficially porous particle
matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform, superficially porous particle
matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform, superficially porous particle
matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform, superficially porous particle
Opis ogólny
Ascentis® Express PAH to szybka kolumna do wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na sprawdzonej konstrukcji cząstek Fused-Core®. Cząsteczka Fused-Core® stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 μm. Nieograniczona trójfunkcyjna faza stacjonarna C18 Ascentis® Express PAH zapewnia stabilne opakowanie z odwróconą fazą, które może być stosowane do analizy kwasów, zasad i związków zwitterionowych, ale zostało specjalnie zaprojektowane do oddzielania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), kwasy, zasady i związki zwitterionowe.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)