Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
3580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Other Notes
Set A
Blank, 0.0100 % (100ppm), 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Blank, 0.0100 % (100ppm), 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Calibration Set A | description Calibration Set A | description Calibration Set E | description Calibration Set A |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?