1 EA
4862,00 zł
4862,00 zł
Cena katalogowa5720,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 1 Adjustable and 1 fixed Endpiece, I.D. × L 25 mm × 500 mm
manufacturer/tradename
Omnifit 006EZ-25-50-AF
technique(s)
LPLC: suitable
I.D. × L
25 mm × 500 mm
Quality Level
Powiązane kategorie
General description
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
- Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
- One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
Legal Information
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?