Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Smoke Point Reference Fuel Blend
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?