Przejdź do
SPRF7
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100%v/v), certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SPRF6SPRF5SPRF4
description
Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100%v/v), certified reference material
description
Fuel Blend 6 for 35.4 mm (5/95%v/v), certified reference material
description
Fuel Blend 5 for 30.2 mm (10/90%v/v), certified reference material
description
Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85%v/v), certified reference material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Smoke Point Reference Fuel Blend
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)