Przejdź do
1009901
USP
Cytrynian acetylotributylu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2C[CO2(CH2)3CH3][CH2CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2303316
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
0.26 psi ( 20 °C), 0.8 psi ( 55 °C)
description
API family: acetyltributyl citrate
API family
acetyltributyl citrate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChI key
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny cytrynianu acetylotributylu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Cytrynian tributylu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001055W308005PHR1156
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98%, FG
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Fragrance grade, FG
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
description
API family: acetyltributyl citrate
description
API family: acetyltributyl citrate
description
-
description
API family: acetyltributyl citrate
agency
USP
agency
-
agency
follows IFRA guidelines
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001055, traceable to USP 1009901
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
422.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)