Przejdź do
1012799
USP
Aleuritic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
DL-erythro--9,10,16-Trihydroxypalmitic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727724
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aleuritic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
100-101 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
InChI key
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2342PHL8576212247
Oleuroside phyproof® Reference Substance
PHL85762
Oleuroside
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98.0%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
primary reference standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
100-101 °C (lit.)
mp
100-101 °C (lit.)
mp
-
mp
-
API family
aleuritic acid
API family
aleuritic acid
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aleuritic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)