Przejdź do
1012848
USP
Alitame
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
L-α-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide hemi(pentahydrate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25N3O4S · 2.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.47
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
alitame
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
S2C(C(C2(C)C)N[C@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)(C)C.S1C(C(C1(C)C)N[C@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)(C)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H25N3O4S.5H2O/c2*1-7(16-12-13(2,3)22-14(12,4)5)10(20)17-11(21)8(15)6-9(18)19;;;;;/h2*7-8,12,16H,6,15H2,1-5H3,(H,18,19)(H,17,20,21);5*1H2/t2*7-,8+;;;;;/m11...../s1
InChI key
CAGRXIUPBXSNBW-FLBSXDLDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Alitame USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1012859223395
USP
USP
1012848
Alitame
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
ACS reagent, 98%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
ACS reagent
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
agency
USP
agency
USP
agency
-
API family
alitame
API family
alitame
API family
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)