Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amiloride
manufacturer/tradename
USP
mp
211-215 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChI key
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 98% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| API family amiloride | API family amiloride | API family - | API family amiloride |
| agency USP | agency - | agency - | agency BP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny amilorydu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?