Przejdź do
1019756
USP
Aminobenzoesan potasu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Aminobenzoic acid potassium salt, PABA, Potassium 4-aminobenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6NO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aminobenzoate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny aminobenzoesanu potasu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Aminobenzoesan Potasu Kapsułki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3171A02541019767
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
peptide synthesis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
aminobenzoate
API family
aminobenzoate
API family
-
API family
benzocaine
agency
USP
agency
traceable to USP 1019756
agency
-
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminobenzoesan potasu
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)