Przejdź do
1042270
USP
Alkohol arachidylowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Eicosanol, Arachinyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)19OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1705104
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
7.4 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
arachidyl alcohol
manufacturer/tradename
USP
mp
62-65 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny alkoholu arachidylowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Alkohol cetostearylowy
  • Alkohol oleilowy
  • Alkohol stearylowy
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23449444861L0506
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
technical, ≥90% (GC)
description
≥99%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
technical
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
API family
arachidyl alcohol
API family
-
API family
-
API family
-
mp
62-65 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
381.2 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
194 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)