Przejdź do
1043502
USP
Asparagina bezwodna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Asparagine, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
asparagine
manufacturer/tradename
USP
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny bezwodnej asparaginy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Asparagine
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Disclaimer
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2349PHL80905A4159
L-Asparagine phyproof® Reference Substance
PHL80905
L-Asparagine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
phyproof® Reference Substance
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
primary reference standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
agriculture
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
asparagine
API family
asparagine
API family
-
API family
-
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asparagina bezwodna
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)