This product does not undergo NMR analysis.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
astaxanthin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Astaxanthin Esters Capsules
- Estry astaksantyny
- Olej z kryla Kapsułki o opóźnionym uwalnianiu
- Kapsułki z olejem z kryla
- Olej z kryla
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - |
| API family astaxanthin | API family astaxanthin | API family - | API family - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Tendrán el análisis de RMN 1H?
1 answer-
Helpful?
-
-
Se especifica que es una mezcla, pero no de qué ¿Cuál es la fórmula molecular de la sustancia? ¿Serviría para hacer test de presencia de astaxantina en salmón como práctica de laboratorio? Muchas gracias
1 answer-
This is a product of the United States Pharmacopeia. The approximate Astaxanthin distribution is 75% monoester, 20% diester and 5% free and the molecular weight is determined to be 596.84 g/mol of the current lot. It would be up to the end user to determine the suitability for a specific assay.
Please see the link below for more information:
https://store.usp.org/product/1044210?_gl=1*e4o9gz*_gcl_au*ODYzOTMyNjQuMTcwOTMyOTU5Mg..*_ga*MTUwNzQ0Mjk5OS4xNzA5MzI5NTky*_ga_DTGQ04CR27*MTcwOTMyOTU5Mi4xLjEuMTcwOTMyOTU5OS4wLjAuMA..Helpful?
-