Przejdź do
1045574
USP
Związek C związany z azacytydyną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Amidino-3-β-D-ribofuranosylurea monopicrate, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N4O5 · C6H3N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Produkt 1045574 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azacitidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[N+](=O)([O-])c2c(c(cc(c2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])O.N(C1OC(C(C1O)O)CO)C(=O)N=C(N)N
InChI
1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H
InChI key
RTONSOUBEUPEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Azacitidine Related Compound C USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exploding BombSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Expl. 1.1
Klasa składowania
1 - Explosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)