Przejdź do
1048550
USP
Polioksyglicerydy behenoilowe
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
1147,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
1147,50 zł
Cena katalogowa1350,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polyoxyl
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny polioksyglicerydów behenoilowych USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
135695013677081478152
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
API family
polyoxyl
API family
polyoxyl
API family
polyoxyl
API family
polyoxyl
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1120-34-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)