Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
5.31 (vs air)
vapor pressure
9.46 mmHg ( 115 °C)
API family
fenbufen
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
0.6 %, 111 °F, 5.8 %, 166 °F
manufacturer/tradename
USP
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% | description PESTANAL®, analytical standard | description ReagentPlus®, 99.5% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) agriculture | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| agency USP | agency meets purity specifications of JECFA | agency - | agency - |
| API family fenbufen | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biphenyl
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
92-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?