Przejdź do
1075305
USP
Bisdesmetoksykurkumina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
curcumin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
InChI key
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny bisdesmetoksykurkuminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Kurkuminoidy
  • Kurkuminoidy Kapsułki
  • Kurkuminoidy w tabletkach
  • Kurkuma w proszku
  • Sproszkowany ekstrakt z kurkumy
  • Kurkuma
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3434B6938PHL89582
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
≥98% (HPLC), solid
description
phyproof® Reference Substance
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
food and beverages
format
neat
format
-
format
-
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1075305
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisdesmetoksykurkumina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)