Przejdź do
1086222
USP
Kalcytonina Związek pokrewny łososiowi B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Calcitonin salmon-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C147H242N44O50S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3489.89
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
10 920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
calcitonin
form
liquid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Calcitonin Salmon Related Compound A is an impurity or degradation product of calcitonin salmon. This standard supports impurity profiling and stability-indicating methods in calcitonin-based pharmaceutical products.
The USP biologics peptides category encompasses a diverse range of therapeutic peptides that are essential in managing various medical conditions. These peptides, typically consisting of amino acid sequences of 40 residues or less, are critical for the development of high-quality medicines. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of peptide therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Calcitonin Salmon Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Calcitonin Salmon
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108621010862001800051
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
form
liquid
form
powder
form
lyophilized
form
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)