Przejdź do
1087009
USP
Pantotenian wapnia
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3769272
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
calcium pantothenate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Due to the unstable, hygroscopic nature of the free acid, the calcium salt is employed.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny pantotenianu wapnia USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Pantotenian wapnia tabletki
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie Kapsułki
  • Roztwór doustny witamin rozpuszczalnych w oleju i wodzie
  • Tabletki witamin rozpuszczalnych w oleju i wodzie
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie z minerałami Kapsułki
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie z minerałami Roztwór doustny
Precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8731PHR1232P5155
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
agency
USP
agency
meets USP testing specifications, USP/NF
agency
traceable to Ph. Eur. C0400000, traceable to USP 1087009
agency
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pantotenian wapnia
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)