Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
capecitabine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Capecitabine
- Kapecytabina Tabletki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency traceable to Ph. Eur. Y0001644, traceable to USP 1090728 |
| API family capecitabine | API family capecitabine | API family - | API family capecitabine |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?