Przejdź do
1091028
USP
Alkohol kapryśny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Decanol, n-Decyl alcohol, Alcohol C10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1735221
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 70 °C), 8.25 mmHg ( 100 °C)
API family
capric alcohol
form
solid
autoignition temp.
550 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Capric alcohol, also known as decyl alcohol, is a medium-chain fatty alcohol used in biologic formulations primarily as an emulsifier and stabilizer. Its hydrophobic properties make it effective in maintaining the stability of lipid-based formulations. In biologics, capric alcohol aids in the development of drug delivery systems, ensuring that therapeutics are efficiently absorbed and delivered to the target site.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny USP alkoholu kaprylowego, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Cocoyl Caprylocaprate
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pha
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
239763W236500442539
1-Decanol analytical standard
Supelco
442539
1-Decanol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%
description
≥98%, FCC, FG
description
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
Halal, FG, Kosher
grade
analytical standard
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
form
solid
form
liquid
form
-
form
-
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)