Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
Cena katalogowa1600,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cellulose acetate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI key
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description average Mn ~50,000 by GPC | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description average Mn ~30,000 by GPC |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| density 1.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?