Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
8.34 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 43 °C)
API family
cetyl alcohol
autoignition temp.
483 °F
expl. lim.
8 %
manufacturer/tradename
USP
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cetyl Esters Wax
- Alkohol cetostearylowy
- Uwodorniona lanolina
- Cetostearylowy siarczan sodu
- Alkohol oleilowy
- Alkohol stearylowy
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat |
| bp 179-181 °C/10 mmHg (lit.) | bp 179-181 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
| autoignition temp. 483 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol cetylowy
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?