Przejdź do
1117008
USP
Chloroprocaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1623,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19ClN2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
223-371-2
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1623,50 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chloroprocaine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].Clc1c(ccc(c1)N)C(=O)OCC[N+H](CC)CC
InChI
1S/C13H19ClN2O2.ClH/c1-3-16(4-2)7-8-18-13(17)11-6-5-10(15)9-12(11)14;/h5-6,9H,3-4,7-8,15H2,1-2H3;1H
InChI key
SZKQYDBPUCZLRX-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P31000001563502P3050000
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
chloroprocaine
API family
procaine
API family
procainamide
API family
procainamide
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)