Przejdź do
1118000
USP
Fosforan chlorochiny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Chloroquine diphosphate salt, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.86
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4223142
eCl@ss:
25140904
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API family
chloroquine
form
powder
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
yellow
pH
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 g/L, benzene: practically insoluble, chloroform: practically insoluble, ethanol: practically insoluble, ether: practically insoluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Chloroquine Phosphate is a salt of chloroquine, a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.
Application
Wzorzec referencyjny fosforanu chlorochiny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Amodiaquine Hydrochloride
  • Chlorowodorek amodiaquiny tabletki
  • Chlorochina
  • Fosforan chlorochiny
  • Złożona zawiesina doustna fosforanu chlorochiny
  • Fosforan chlorochiny Tabletki
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1258BP1314C6628
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
powder or crystals, 98.5-101.0% (EP), meets EP testing specifications
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
agency
USP
agency
USP, EP, traceable to USP 1118000
agency
-
agency
meets EP testing specifications
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan chlorochiny
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)