Przejdź do
1118394
USP
Związek G związany z chlorochiną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-N,N-diethylpentan-1-amine oxide sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26ClN3O · H2SO4
Masa cząsteczkowa:
433.95
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chloroquine
form
powder
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
yellow
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Związek G związany z chlorochiną jest zanieczyszczeniem chlorochiny, która jest lekiem 9-aminochinolinowym skutecznie hamującym infekcje wirusowe u ludzi.
Application
Chloroquine Related Compound G USP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Chloroquine Phosphate.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR29331118361PHR3278
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)