Przejdź do
1140418
USP
Związek pokrewny klonidyny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Acetylo-2-(2,6-dichlorofenyloimino)imidazolidyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clonidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1cc(c(cc1)N2CCC(C2=O)c3ccccc3)Cl
InChI
1S/C16H15ClN2O3S/c17-14-10-12(23(18,21)22)6-7-15(14)19-9-8-13(16(19)20)11-4-2-1-3-5-11/h1-7,10,13H,8-9H2,(H2,18,21,22)
InChI key
YSGUBGGKAMJBNI-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Związek pokrewny klonidyny Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Klonidyna
  • Chlorowodorek klonidyny
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3626Y00008011140429
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
traceable to USP 1140418
agency
-
agency
USP
API family
clonidine
API family
-
API family
clonidine
API family
clonidine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny klonidyny A
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)