Przejdź do
1148250
USP
Color Related Compound 007
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[(4-Methylphenyl)azo]-2-naphthalenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
color related compound
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(\N=C2\c3c(cccc3)C=CC\2=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C17H14N2O/c1-12-6-9-14(10-7-12)18-19-17-15-5-3-2-4-13(15)8-11-16(17)20/h2-11,18H,1H3/b19-17-
InChI key
BFBIARQFJLYFRD-ZPHPHTNESA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP Color Related Compound 007, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11482491148238
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
USP
API family
color related compound
API family
color related compound
API family
color related compound
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)