Przejdź do
1150218
USP
Suchy ekstrakt z soku z owoców żurawiny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wydaną przez USP można znaleźć .
Application
Suchy ekstrakt z soku z owoców żurawiny - wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, zgodnie z kompendiami USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Suchy sok z owoców żurawiny
  • Sok z owoców żurawiny
  • Koncentrat soku z owoców żurawiny
  • Suchy ekstrakt z soku z owoców żurawiny
  • Kapsułki z suchym ekstraktem z soku z owoców żurawiny
  • Owoce żurawiny w proszku
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST328211910111724736
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
NIST®SRM®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product has proanthocyanidin components?
    1 answer
    1. This product contains no less than 15% and no more than 33% of total proanthocyanidins, calculated as procyanidin A2 (C30H24O12) on the dried basis.