Przejdź do
1152030
USP
Ibu Dg Beta-Cyanoethyl Phosphoramidite
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(5′-O-Dimethoxytrityl-N2 -isobutyryl-2′-deoxyguanosine-3′-O-(2-cyanoethyl-N,Ndiisopropyl)phosphoramidite)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H54N7O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.92
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]5c6nc([nH][c](c6nc5)=O)NC(=O)C(C)C)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,4
InChI key
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This reagent is an isobutyryl-protected deoxyguanosine phosphoramidite, used for the incorporation of deoxyguanosine residues into synthetic DNA strands.
The USP biologics oligonucleotides category includes a variety of synthetic nucleic acid sequences that are essential in research, diagnostics, and therapeutic applications. These oligonucleotides play crucial roles in molecular biology, including gene expression regulation, antisense therapy, and RNA interference. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of oligonucleotide products throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G111000G111040G111050
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
configured for MerMade
description
configured for ABI, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
powder
form
powder or granules
form
powder or granules
form
powder or granules
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)